2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L09576.03
L09576.06
L09576.03EA
600
DKK
L09576.03
L09576.06
2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
Purity: 97%
CAS No.: 3031-68-3
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 773791
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00020619
Formel:
C₆H₆O₂ Smeltepunkt: 110…114 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00020619 CAS-nummer: 3031-68-3 EINECS: 221-210-0 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,III |