Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 97%
CAS No.: 17145-91-4
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₂₁O₅P Kogepunkt: 105…106 °C (2 mmHg) Massefylde: 1,064 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041347 CAS-nummer: 17145-91-4 |