Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
368780050 368780250
ACRO368780050EA 221 DKK
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
Kogepunkt: 152…154 °C (14 mmHg)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041347
CAS-nummer: 17145-91-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %