Azidotrimethylsilane 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
167930100 167930500 167932500
ACRO167930100EA 572 DKK
ACRO167930100 ACRO167930500 ACRO167932500
Azidotrimethylsilane 94%
Azidotrimethylsilane
Formel: C₃H₉N₃Si
Kogepunkt: 95…96 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,876 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001986
CAS-nummer: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %