5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
15240.01 15240.02
SERA15240.01EA 0 DKK
SERA15240.01 SERA15240.02
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Formel: C₉H₁₁BrN₂O₅
MDL Number: MFCD00006529
CAS-nummer: 59-14-3
EINECS: 200-415-9