Benzyloxyacetyl chloride 95%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 95%
CAS No.: 19810-31-2
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₉H₉ClO₂ Kogepunkt: 84…87 °C (0,4 mmHg) Massefylde: 1,189 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00010768 CAS-nummer: 19810-31-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |