2-Chlorcyclohexanon 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
108960250 108961000 108960050
ACRO108960250EA 796 DKK
ACRO108960250 ACRO108961000 ACRO108960050
2-Chlorcyclohexanon 95% stabilised
2-Chlorocyclohexanone
Formel: C₆H₉ClO
Kogepunkt: 82…83 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 23 °C
Massefylde: 1,16 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001626
CAS-nummer: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
ADR: 9,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.2 % CaCO3/MgO (1:1)