1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55365.03 H55365.06 H55365.14
H55365.03EA 464 DKK
H55365.03 H55365.06 H55365.14
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 19230-28-5 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 64-67° MDL No.: MFCD00060658
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molekylvægt: 272.90 g/mol
Smeltepunkt: 64…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060658
CAS-nummer: 19230-28-5