Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
312340250
312340050
312341000
ACRO312340250EA
749
DKK
ACRO312340250
ACRO312340050
ACRO312341000
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formel:
C₄F₁₀O₂S Molekylvægt: 302.09 g/mol Kogepunkt: 64 °C Massefylde: 1.68 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007422 CAS-nummer: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥90 % |