4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H53442.03
H53442.06
H53442.14
H53442.03EA
392
DKK
H53442.03
H53442.06
H53442.14
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 21020-27-9
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -12°(-10°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 71-73°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041615
Formel:
C₆H₁₀ Kogepunkt: 71…73 °C Massefylde: 0,711 Flammepunkt: –12 °C (10 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041615 CAS-nummer: 21020-27-9 ADR: 3,II |