1,3-Difluoroacetone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H51145.03 H51145.06
H51145.03EA 1230 DKK
H51145.03 H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Purity: 98% CAS No.: 453-14-5 Molecular Formula: C3H4F2O Formula Weight: 94.06 Boiling Point: 101-102° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD07368665
Formel: C₃H₄F₂O
Kogepunkt: 101…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368665
CAS-nummer: 453-14-5
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II