8-Amino-2-naphthol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Amino-7-naphthol
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
A19404.03EA 331 DKK
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
8-Amino-2-naphthol 98%
8-Amino-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 118-46-7 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 206-210° MDL No.: MFCD00004031
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159.19 g/mol
Smeltepunkt: 206…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004031
CAS-nummer: 118-46-7
EINECS: 204-252-4