Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
241620250 241621000
ACRO241620250EA 489 DKK
ACRO241620250 ACRO241621000
Methyl-4-chloroacetoacetate 97%
Methyl-4-chloroacetoacetate
Formel: C₅H₇ClO₃
Molekylvægt: 150.56 g/mol
Kogepunkt: 212…213 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 14…16 °C
Massefylde: 1.28 g/cm³
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000938
CAS-nummer: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN nummer: 2922
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %