Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15641.0B A15641.18 A15641.30
A15641.0BEA 3840 DKK
A15641.0B A15641.18 A15641.30
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Purity: 97% CAS No.: 638-07-3 Molecular Formula: C6H9ClO3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -8° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1761275 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000939
Formel: C₆H₉ClO₃
Kogepunkt: 220 °C
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 1,212
Flammepunkt: 92 °C (198 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000939
CAS-nummer: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
ADR: 8,II