Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
177640500 177642500
ACRO177640500EA 253 DKK
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Formel: C₆H₉ClO₃
Kogepunkt: 103 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000939
CAS-nummer: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %