1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21405.04
B21405.09
B21405.04EA
607
DKK
B21405.04
B21405.09
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Purity: 97%
CAS No.: 371-83-5
Molecular Formula: C5H4Br2F6
Formula Weight: 337.89
Refractive Index: 1.4632
Formel:
C₅H₄Br₂F₆ Massefylde: 2,003 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236657 CAS-nummer: 371-83-5 |