2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
B24999.06 B24999.14
B24999.06EA 669 DKK
B24999.06 B24999.14
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Purity: 98+% CAS No.: 59293-67-3 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6045 Boiling Point: 150-151°/12mm Beilstein Reference: 509602 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039650
Formel: C₇H₆Cl₂S
Kogepunkt: 150…151 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,36
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039650
CAS-nummer: 59293-67-3
EINECS: 261-687-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III