1,1,2-Trimethoxyethane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methoxyacetaldehyde dimethyl Acetal
T0831-25ML T0831-100ML
TCIAT0831-25MLEA 805 DKK
TCIAT0831-25ML TCIAT0831-100ML
1,1,2-Trimethoxyethane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,2-Trimethoxyethane
Formel: C₅H₁₂O₃
Molekylvægt: 120.1470 g/mol
Kogepunkt: 126°C
Flammepunkt: 23°C
MDL Number: MFCD00008486
CAS-nummer: 24332-20-5
EINECS: 246-175-9
UN nummer: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&vid=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %