Dextransulfat natriumsalt, M.W. 40000 - 50000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dextran sulphate sodium from Dextran
J14489.09 J14489.22 J14489.18
J14489.09EA 2170 DKK
J14489.09 J14489.22 J14489.18
Dextransulfat natriumsalt, M.W. 40000 - 50000
Dextransulfat natriumsalt
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081551
CAS-nummer: 9011-18-1
Merck Index: 14,2951