Tetradecylphosphonsyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10007565-100 10007565-500 10007565-1
CAYM10007565-100EA 426 DKK
CAYM10007565-100 CAYM10007565-500 CAYM10007565-1
Tetradecylphosphonsyre
Tetradecylphosphonsyre
Formel: C₁₄H₃₁O₃P
MDL Number: MFCD00015834
CAS-nummer: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1