3,3-Dimethylbutyraldehyd 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,3-Dimethylbutanal
H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 3050 DKK
H55522.AA H55522.XF
3,3-Dimethylbutyraldehyd 97
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 104…106 °C
Massefylde: 0.798
Flammepunkt: 13 °C (55 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042807
CAS-nummer: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN nummer: 1989
ADR: 3 III