4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56252.03 H56252.06 H56252.14
H56252.03EA 809 DKK
H56252.03 H56252.06 H56252.14
4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin ≥98%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Smeltepunkt: 100…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006107
CAS-nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6