3-Aminobenzamidoxim
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11074-500 11074-1 11074-5
CAYM11074-500EA 678 DKK
CAYM11074-500 CAYM11074-1 CAYM11074-5
3-Aminobenzamidoxim
3-Aminobenzamidoxim
Formel: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD08061150
CAS-nummer: 100524-07-0