1,3-Dicyclohexylcarbamid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10004971-10 10004971-25
CAYM10004971-10EA 426 DKK
CAYM10004971-10 CAYM10004971-25
1,3-Dicyclohexylcarbamid
1,3-Dicyclohexylcarbamid
Formel: C₁₃H₂₄N₂O
MDL Number: MFCD00003829
CAS-nummer: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7