6-Bromoxindol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H56012.03 H56012.06
H56012.03EA 804 DKK
H56012.03 H56012.06
6-Bromoxindol ≥97%
6-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179605
CAS-nummer: 99365-40-9