2-Fluor-4-nitroanilin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55174.06 H55174.14
H55174.06EA 583 DKK
H55174.06 H55174.14
2-Fluor-4-nitroanilin 95%
2-Fluor-4-nitroanilin
Purity: 95% CAS No.: 369-35-7 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Melting Point: 122-130° MDL No.: MFCD00034560
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekylvægt: 156.12 g/mol
Smeltepunkt: 122…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034560
CAS-nummer: 369-35-7
EINECS: 206-719-8