2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56015.03 H56015.06
H56015.03EA 256 DKK
H56015.03 H56015.06
2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd 97%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 50910-55-9 Molecular Formula: C7H5Br2NO Formula Weight: 278.93 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD00671100
Formel: C₇H₅Br₂NO
Kogepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671100
CAS-nummer: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0