Myristinsyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 316 DKK
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Myristinsyre
Myristinsyre
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molekylvægt: 228.38 g/mol
Kogepunkt: 319
Smeltepunkt: 51…54 °C
Massefylde: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >165 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002744
CAS-nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416