Tetraconsansyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 379 DKK
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Tetraconsansyre
Tetraconsansyre
Formel: C₂₄H₄₈O₂
Kogepunkt: 406 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 87 °C
Massefylde: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002810
CAS-nummer: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509