4-Amino-N,N-dimethylbenzensulfonamid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33747.03 H33747.06
H33747.03EA 969 DKK
H33747.03 H33747.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzensulfonamid 97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzensulfonamid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031428
CAS-nummer: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5