4-Methylthiobenzamid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Methylbenzothioamide, Thio-p-toluamide
13229-250
13229-500
13229-1
13229-5
CAYM13229-250EA
363
DKK
CAYM13229-250
CAYM13229-500
CAYM13229-1
CAYM13229-5
4-Methylthiobenzamid
4-Methylthiobenzamid
Formel:
C₈H₉NS Molekylvægt: 151.23 |
MDL Number:
MFCD00173750 CAS-nummer: 2362-62-1 |