3,6-Dibromcarbazol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H56360.06
H56360.14
H56360.06EA
1340
DKK
H56360.06
H56360.14
3,6-Dibromcarbazol ≥99%
3,6-Dibromocarbazole
Purity: 99%
CAS No.: 6825-20-3
Molecular Formula: C12H7Br2N
Formula Weight: 325.00
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD00004961
Formel:
C₁₂H₇Br₂N Smeltepunkt: 204…206 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004961 CAS-nummer: 6825-20-3 |