Colchicin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
9000760-100 9000760-250 9000760-500
CAYM9000760-100EA 347 DKK
CAYM9000760-100 CAYM9000760-250 CAYM9000760-500
Colchicin
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
Molekylvægt: 399.44 g/mol
Smeltepunkt: 154…156 °C
Massefylde: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078484
CAS-nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN nummer: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536