16-Hydroxypalmitinsyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9000789-1 9000789-5
CAYM9000789-1EA 993 DKK
CAYM9000789-1 CAYM9000789-5
16-Hydroxypalmitinsyre
16-Hydroxypalmitinsyre
Formel: C₁₆H₃₂O₃
Kogepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95 °C
MDL Number: MFCD00002750
CAS-nummer: 506-13-8
EINECS: 208-028-7