4-Amino-2-chlorpyrimidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
H55875.03 H55875.06
H55875.03EA 632 DKK
H55875.03 H55875.06
4-Amino-2-chlorpyrimidin 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 7461-50-9 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: 197-205° MDL No.: MFCD00194051
Formel: C₄H₄ClN₃
Smeltepunkt: 197…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00194051
CAS-nummer: 7461-50-9