Chenodeoxygaldesyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
10011286-1 10011286-5 10011286-10 10011286-25
CAYM10011286-1EA 678 DKK
CAYM10011286-1 CAYM10011286-5 CAYM10011286-10 CAYM10011286-25
Chenodeoxygaldesyre
Chenodeoxygaldesyre
Formel: C₂₄H₄₀O₄
Massefylde: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064142
CAS-nummer: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096