3-(2-fluorphenyl)propionsyre 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34110.MD H34110.03 H34110.09
H34110.MDEA 0 DKK
H34110.MD H34110.03 H34110.09
3-(2-fluorphenyl)propionsyre 96%
3-(2-fluorphenyl)propionsyre
Purity: 96% CAS No.: 1643-26-1 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD01310820
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310820
CAS-nummer: 1643-26-1