2,7-Dibromnaphthalen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 1460 DKK
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromnaphthalen ≥99%
2,7-Dibromnaphthalen
Formel: C₁₀H₆Br₂
Smeltepunkt: 139…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238580
CAS-nummer: 58556-75-5
UN nummer: 3077
ADR: 9,III