4-Brom-N-methylanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 711 DKK
H55273.03 H55273.06
4-Brom-N-methylanilin ≥97%
4-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 259…260 °C
Massefylde: 1.482
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03030391
CAS-nummer: 6911-87-1