2-Brom-N-methylanilin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 1310 DKK
H55166.03 H55166.06
2-Brom-N-methylanilin 95%
2-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 107…109 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,589
Flammepunkt: 103 °C (217 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798064
CAS-nummer: 6832-87-7