1-(3-fluorbenzyl)piperazin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55295.03 H55295.06
H55295.03EA 708 DKK
H55295.03 H55295.06
1-(3-fluorbenzyl)piperazin ≥97%
1-(3-fluorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₅FN₂
Molekylvægt: 194.25 g/mol
Kogepunkt: 281 °C
Massefylde: 1.106
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02242870
CAS-nummer: 55513-19-4