2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 826 DKK
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Formel: C₁₃H₆N₂O₅
Smeltepunkt: 292…295 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001153
CAS-nummer: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1