DL-Cystein 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
H56126.06 H56126.14
H56126.06EA 656 DKK
H56126.06 H56126.14
DL-Cystein 96%
DL-Cystein
Formel: C₃H₇NO₂S
Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 225 °C (dec.)
Massefylde: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004881
CAS-nummer: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850