Diallyltrisulfid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10012577-25 10012577-100 10012577-250
CAYM10012577-25EA 820 DKK
CAYM10012577-25 CAYM10012577-100 CAYM10012577-250
Diallyltrisulfid
Diallyltrisulfid
Formel: C₆H₁₀S₃
CAS-nummer: 2050-87-5
EINECS: 218-107-8