1,3-Difluor-2-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,6-Difluoronitrobenzene
H55694.03
H55694.06
H55694.03EA
1010
DKK
H55694.03
H55694.06
1,3-Difluor-2-nitrobenzen ≥98%
1,3-Difluor-2-nitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 19064-24-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4940
Melting Point: 0°
Boiling Point: 91-92°/11mm
MDL No.: MFCD00192035
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Kogepunkt: 91…92 °C (11 mmHg) Smeltepunkt: 0 °C Massefylde: 1,503 Flammepunkt: 88 °C (190 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00192035 CAS-nummer: 19064-24-5 EINECS: 242-793-8 |