3-Aminobenzamid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10397-1 10397-5
CAYM10397-1EA 725 DKK
CAYM10397-1 CAYM10397-5
3-Aminobenzamid
3-Aminobenzamid
Formel: C₇H₈N₂O
Kogepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 111…115 °C
MDL Number: MFCD00007989
CAS-nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9