Iod(III)chlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H56005.06 H56005.14 H56005.22
H56005.06EA 456 DKK
H56005.06 H56005.14 H56005.22
Iod(III)chlorid 97%
Iodine trichloride (Wijs'reagent)
Formel: ICl₃
Smeltepunkt: 63 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00036291
CAS-nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5020