4-Bromanthranilsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-bromobenzoic acid
H55829.03 H55829.06
H55829.03EA 1010 DKK
H55829.03 H55829.06
4-Bromanthranilsyre 97%
4-Bromanthranilsyre
Purity: 97% CAS No.: 20776-50-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: 230-234° MDL No.: MFCD03618454
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 230…234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03618454
CAS-nummer: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III