POPSO (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(2-hydroxypropane-1-sulphonic acid), Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulphonic acid) dihydrate, POPSO
6632.1 6632.2
ROTH6632.1EA 0 DKK
ROTH6632.1 ROTH6632.2
POPSO (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid)
POPSO (β,β'-dihydroxypiperazine-1,4-dipropanesulphonic acid)
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₈S₂
MDL Number: MFCD00038350
CAS-nummer: 68189-43-5
EINECS: 269-199-1