Acridine orange (hemizinc salt)
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0249.1
0249.2
ROTH0249.1EA
0
DKK
ROTH0249.1
ROTH0249.2
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)
Formel:
C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081043 CAS-nummer: 10127-02-3 EINECS: 233-353-6 |